Fontos dokumentumok
BCR058
Continuous cast copper (O)
BCR®, certified reference material, rod
Szinonimák:
Copper
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
JRC
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
BCR058
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges