Fontos dokumentumok
82553
Pterine-6-carboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-4-hydroxypteridine-6-carboxylicacid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szín
white to faint yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QABAUCFGPWONOG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3