Fontos dokumentumok
37343
7,8-Dihydroneopterin
≥97.0% (HPLC)
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(=N2)[C@H](O)[C@H](O)CO)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h4,6,15-17H,1-2H2,(H4,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQIFAMYNGGOTFB-XINAWCOVSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3