Fontos dokumentumok
78551
3-(4-Methylbenzylidene)camphor
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)-norbornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]-bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 4-MBC, 4-Methylbenzylidene camphor
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
372.2 °F
Lobbanási pont (C)
189 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges