Merck
PHR2805
Supelco
Methyl Benzylidene Camphor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-(4-Methylbenzylidene)camphor, 1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)-norbornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]-bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 4-MBC, 4-Methylbenzylidene camphor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H22O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.37
Beilstein:
9213949
UNSPSC kód:
12352212
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1424222
API-család
camphor
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 400 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3