Merck
97085
Supelco
Benzylidene camphor sulfonic acid
analytical standard
Szinonimák:
α-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid, 3-Benzylidenecamphor-4′-sulphonic acid, 4′-Sulfo-3-benzylidenecamphor, 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, BCSA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.40
Beilstein:
14648450
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
Általános leírás
Benzylidene camphor sulfonic acid (BCSA) is an organic ultraviolet absorbing compound used primarily in cosmetics (sunscreens, lipsticks, shampoos and hair sprays).
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organic UV filters and their photodegradates, metabolites and disinfection by-products in the aquatic environment.
Diaz-Cruz MS, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 27(10), 873-887 (2008)