Merck
61547
Supelco
3-(4-Methylbenzylidene)camphor
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)-norbornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]-bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 4-MBC, 4-Methylbenzylidene camphor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H22O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.37
Beilstein:
9213949
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
372.2 °F
Lobbanási pont (C)
189 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carlos E Rodríguez-Rodríguez et al.
Bioresource technology, 168, 180-189 (2014-03-04)
The use of Trametes versicolor has been partially successful in the removal of some pharmaceuticals from sewage sludge in laboratory-scale biopile systems. The application of two strategies for the re-inoculation of biomass was assessed during the fungal bioaugmentation of non-sterile
C Couteau et al.
International journal of pharmaceutics, 476(1-2), 160-163 (2014-10-01)
Given that previous studies have highlighted the anti-inflammatory nature, which is influenced by UV radiation, of a certain number of ultraviolet filters currently used in Europe, it seemed interesting to evaluate the persistence of this type of effect. The persistence
Kasper Skov et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 978-979, 83-88 (2014-12-23)
Blood plasma is a well-known body fluid often analyzed in studies on the effects of toxic compounds as physiological or chemical induced changes in the mammalian body are reflected in the plasma metabolome. Sample preparation prior to LC-MS based analysis
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in