Fontos dokumentumok
H36206
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
98%
Szinonimák:
Oxybenzone
Teszt
98%
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of as poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene] (HMBP-PD), a polymeric ligand (resin) used for the synthesis of metal/ligand polychelates (metal-polymer complexes).
- Analytical reagent for the gravimetric determination of Cu(II).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?