Fontos dokumentumok
91556
3-Benzylidenecamphor
analytical standard
Szinonimák:
1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-BC, 3-Benzylidene-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one, 3-Benzylidene-2-bornanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
C[C@]1(C/2=O)CC[C@@H](C1(C)C)C2=C\C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3/b13-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIQXFRANQVWXJF-QBFSEMIESA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?