Fontos dokumentumok
D146706
9,10-Dimethylanthracene
99%
Szinonimák:
9,10-Dimethylanthracene
Teszt
99%
form
crystals
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c2ccccc2c(C)c3ccccc13
InChI
1S/C16H14/c1-11-13-7-3-5-9-15(13)12(2)16-10-6-4-8-14(11)16/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?