Merck
66960
Sigma-Aldrich
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R
endo-l,4-β-xylanase substrate, fibers
Szinonimák:
RBB-Xylan, Remazol brilliant blue R–D-Xylan
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.83
product name
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R, 15% dye basis
Minőségi szint
form
fibers
koncentráció
15% (dye)
oldhatóság
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
Alkalmazás
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.
Egyéb megjegyzések
Soluble chromogenic substrate for the assay of endo-1,4-β-xylanases
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Thermostable xylanolytic enzymes from Rhodothermus marinus grown on xylan
Dahlberg L, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 40(1), 63-68 (1993)
P. Biely et al.
Methods in Enzymology, 160, 536-536 (1988)