Fontos dokumentumok
63707
2-Mercaptoethanesulfonic acid solution
for protein sequence analysis, ampule, 3.0 M±0.1 M in H2O (T)
Szinonimák:
β-Mercaptoethanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for protein sequence analysis
Minőségi szint
minőség
ampule
koncentráció
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
sűrűség
1.25 g/mL at 20 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2/c3-7(4,5)2-1-6/h6H,1-2H2,(H,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNEWHQLOPFWXOF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2