Merck
56260
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropane-1-sulfonic acid
technical, ≥80% (T)
Szinonimák:
1-Hydroxypropane-3-sulfonic acid, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-Hydroxypropan-1-sulfonic acid, 3-Hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2CH2SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.16
Beilstein:
1753832
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥80% (T)
szennyeződések
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
sűrűség
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES string
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
may contain up to ~40% (NMR) 3,3′-Oxydi(propanesulfonic acid)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marie Pollard et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned