Fontos dokumentumok
63705
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Szinonimák:
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (RT)
veszteség
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
kation nyomok
Ca: ≤150 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2