Fontos dokumentumok
8.20708
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Szinonimák:
2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, Isethionic acid sodium salt, Sodium isethionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
216-343-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-11.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
192-194 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Investigation on specific heat capacity and thermal behavior of sodium hydroxyethyl sulfonate: This study presents a detailed analysis of the thermal behavior and specific heat capacity of sodium hydroxyethyl sulfonate, also known as 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt (SHES) (H Hao, Y Zhang, X Chen, 2017).
  • Design and Mechanism of a Self‐Powered and Disintegration–Reorganization–Regeneration Power Supply with Cold Resistance: The research explores a novel power supply system using 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, focusing on its cold resistance characteristics (H Dai, Y Chen, W Dai, Z Hu, M Li, W Zhang, 2021).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1