Fontos dokumentumok
62320
(±)-α-Lipoic acid
≥98.0%
Szinonimák:
(±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2)
Teszt
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Forma
solid
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.2% loss on drying
mp
60-62 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
disulfide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413)
Related Categories
Általános leírás
This product is a racemic mixture.
Alkalmazás
- In in vitro lipoylation studies and in the pyruvate dehydrogenase complex (PDC)-pyruvate dehydrogenase kinase (PDHK) functional assay.
- To investigate its antioxidative effect on developing cerebellum of rats exposed to arsenic during postnatal period.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.