Merck
389803
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
technical grade, 80%
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)3SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
80%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
80%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)