Fontos dokumentumok
47989
Fura 2-AM
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fura-2 pentakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c4ncc(o4)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-39(53)65-20-60-26(2)48)17-40(54)66-21-61-27(3)49)35(11-25)58-9-10-59-36-12-31-13-37(43-45-15-38(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)14-33(36)47(18-41(55)67-22-62-28(4)50)19-42(56)68-23-63-29(5)51/h7-8,11-15H,9-10,16-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- It is cell-permeable.
- It can be loaded into cells easily.
- The dye concentration.
- Illumination intensity, and
- Optical path length.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.