Fontos dokumentumok
653152
4-Mercaptophenylacetic acid
97%
Szinonimák:
(4-Carboxymethyl)thiophenol, (4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 2-(4-Mercaptophenyl)acetic acid, 2-(4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 4-Mercaptobenzeneacetic acid, p-Mercaptophenylacetic acid
Teszt
97%
form
solid
mp
105-109 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used:
- On-resin preparation of peptide-α thiophenylesters which are used in a chemical ligation process for the chemical synthesis of peptides.
- In one pot deprotection of (acetamido-methyl)cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization method for the preparation of peptides.
- Palladium facilitated deprotection of N-terminal cysteine through native chemical ligation method for the preparation of synthetically challenging proteins.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?