216254
BCECF/AM
A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF.
Szinonimák:
BCECF/AM, 2ʹ,7ʹ- bis-(Carboxyethyl)-5(6ʹ)-carboxyfluorescein Acetoxymethyl Ester, 2ʹ,7ʹ-bis-(Carboxyethyl)-5(6ʹ)-carboxyfluorescein Acetoxymethyl Ester
Teszt
≥85% (mixture of isomers, HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to yellow
oldhatóság
acetonitrile: 25 mg/mL
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 500-504 nm
λem 525-531 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(c(c4)CCC(=O)OCOC(=O)C)OCOC(=O)C)Oc5c3cc(c(c5)OCOC(=O)C)CCC(=O)OCOC(=O)C)c2c(cc(cc2)C(=O)OCOC(=O)C)C1=O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Monitor intracellular pH changes
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hayashi, H., et al. 1992. Am. J. Physiol. 262, C628.
Sasaki, S., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1137, 45.
Miyata, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 163, 500.
Weiner, I.D., and Hamm, L.L. 1989. Am. J. Physiol.256, F957.
WGK
WGK 3