Fontos dokumentumok
FG0815
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Ham’s F-12
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Terméknév
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
sterile
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
stable glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)