Fontos dokumentumok
T33405
Thiosemicarbazide
99%
Szinonimák:
TSC, TSZ, Thiocarbamoyl hydrazide
Teszt
99%
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)