Fontos dokumentumok
31258
Aldicarb-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fruits and vegetable using solid-phase extraction followed by liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry.
- Water samples by gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) using short capillary columns.
- Foodstuffs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a triple quadrupole analyzer.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?