Fontos dokumentumok
42623
Butyryl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-L-carnitine, C4-Carnitine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Butyryl-L-carnitine, ≥97.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
powder, crystals or chunks
optikai aktivitás
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWYFHHGCZUCMBN-SECBINFHSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Lead exposure induces metabolic reprogramming in rat models.: This study by Mani MS et al. investigates the metabolic effects of lead exposure in rat models, focusing on the biochemical pathways affected. The research highlights the role of butyryl-ʟ-carnitine in counteracting lead-induced metabolic disruptions, suggesting its potential therapeutic applications in mitigating heavy metal toxicity (Mani et al., 2020).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)