Fontos dokumentumok
91298
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤15% water (calc. on elemental analysis)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-9(2)6-11(16)18-12(17,7-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRNMNHPSWBJEN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?