Merck
52941
Supelco
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) propionyl ester, Propanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D3H16NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
a címkézés mértéke
≥99.0%
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)