Merck
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.29
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤15% water (calculated from elemental analysis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)