Merck
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H47NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
462.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)