Merck
322431
Sigma-Aldrich
Potassium pyrophosphate
97%
Szinonimák:
Potassium diphosphate tetrabasic, Tetrapotassium diphosphate
About This Item
Lineáris képlet:
K4P2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
97%
Forma:
solid
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
1300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Potassium pyrophosphate (K4P2O7) is a water soluble, buffering and chelating agent. It can also be used as an ionic dispersant to form a low viscous solution. It is a biocompatible and a non-toxic compound that is commonly used as a food additive.
Alkalmazás
K4P2O7 can be used in the preparation of an electrolytic solution, which can further be used in the fabrication of lithium ion batteries and arrays of copper nanowires.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional Ni-Sn nanowire networks
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211(32), 46-51 (2012)
Development of a base set of toxicity tests using ultrafine TiO2 particles as a component of nanoparticle risk management
Warheit DB, et al.
Toxicology Letters, 171(3), 99-110 (2007)
Electrochemical exfoliation of graphite to produce graphene using tetrasodium pyrophosphate
Kumar MKP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(32), 24846-24852 (2015)
High clay content nanocomposite hydrogels with surprising mechanical strength and interesting deswelling kinetics
Liu Y, et al.
Polymer, 47(1), 1-5 (2006)
Copper nanowire arrays surface wettability control using atomic layer deposition of TiO 2
Abdulagatov AI, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 89(8), 1265-1273 (2016)