Fontos dokumentumok
693021
Millipore
Zwittergent® 3-10 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Szinonimák:
n-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H33NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
aggregált szám
41
szín
white
CMC
25 - 40 mM
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3