Merck
06941
Sigma-Aldrich
(N,N-Dimethylmyristylammonio)acetate
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
(N,N-Dimethyltetradecylammonio)acetate, N,N-Dimethyl-N-myristylaminoacetic acid betaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbetaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylglycine, Myristyl betaine, Myristyldimethylbetaine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2COO-
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.49
Beilstein:
4141460
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
molekulatömeg
299.49 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
5.0-8.0
oldhatóság
H2O: 1%, clear, colorless
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(2,3)17-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKMIHKCGXQMFEU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
residue (filter test): no residue, luminescence: corresponds to requirements
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
C R Birnie et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 44(9), 2514-2517 (2000-08-22)
Alkyl betaines and alkyl dimethylamine oxides have been shown to have pronounced antimicrobial activity when used individually or in combination. Although several studies have been conducted with these compounds in combinations, only equimolar concentrations of the C(12)/C(12) and C(16)/C(14) chain
Surface-active betaines: N-alkyl-N,N-dimethylglycines and their critical micelle concentrations.
Beckett, A. and Woodward, R.
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 15, 422-431 (1963)