Merck
75450
Supelco
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic
analytical standard
Szinonimák:
(−)-Hydroxycitric acid tricalcium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10Ca3O16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
530.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤15% water
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jun Sang Yu et al.
Planta medica, 83(11), 895-900 (2017-03-14)
This study assessed the inhibitory effects of