Fontos dokumentumok
F4383
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
≥98%
Szinonimák:
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
Teszt
≥98%
tárolási körülmény
protect from light
fluoreszcencia
λex 380 nm; λem 515 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)