Fontos dokumentumok
C1154
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt
Powder
Szinonimák:
4-Chloro-7-sulfobenz-2-oxa-1,3-diazole ammonium salt, 7-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, 7-Chloro-4-benzofurazansulfonic acid ammonium salt, SBF-Chloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt,
Teszt
>98%
Minőségi szint
Forma
powder
szín
brown
light yellow
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
fluoreszcencia
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5)
λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)