Fontos dokumentumok
850521P
Avanti
n-decyl-β-D-maltoside
n-decyl-β-D-maltopyranoside, powder
Szinonimák:
DM; decyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
482.56 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850521P-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850521P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)