Fontos dokumentumok
324707
Millipore
ELUGENT Detergent, 50% Solution
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides.
Szinonimák:
ELUGENT Detergent, 50% Solution
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
viscous liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear brown to yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides. Like n-octyl-β-D-glucopyranoside and TRITON X-100 Detergent, it is useful for solubilization and purification of membrane-bound proteins. Relatively low cost alternative to n-octyl-β-D-glucopyranoside and n-octyl-β-D-maltoside in large-scale solubilizations. HLB number: 13.1.
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides. Like n-octyl-β-D-glucopyranoside and TRITON X-100, it is useful for solubilization and purification of membrane-bound proteins. Relatively low cost alternative to n-octyl-β-D-glucopyranoside and n-octyl-β-D-maltoside in large scale solubilizations. Has an HLB of 13.1.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
50% aqueous solution.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3