Merck
12010
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Bitter almond
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.12
Beilstein:
471223
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39023701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
178-179 °C (lit.)
gőznyomás:
4 mmHg ( 45 °C)
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4 mmHg ( 45 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
374 °F
robbanási határérték
1.4 %, 20 °F
szennyeződések
chlorine, none detected
≤0.001% nitrobenzene (C6H5NO2)
≤1% acid (as benzoic acid)
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
n20/D 1.545
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzaldehyde is the simplest aromatic aldehyde building block.
Alkalmazás
Benzaldehyde has been used in:
  • Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
  • Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde catalyzed by a small amount of chiral 2-amino-1-alcohols.
Oguni N and Omi T.
Tetrahedron Letters, 25(26), 2823-2824 (1984)
Yves F Widmer et al.
eLife, 7 (2018-10-23)
Lasting changes in gene expression are critical for the formation of long-term memories (LTMs), depending on the conserved CrebB transcriptional activator. While requirement of distinct neurons in defined circuits for different learning and memory phases have been studied in detail
Porphyrinogens and porphodimethenes, intermediates in the synthesis of meso-tetraphenylporphins from pyrroles and benzaldehyde.
Dolphin D.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 7, 275-283 (1970)
Structure and electronic nature of the benzaldehyde/boron trifluoride adduct.
M T Reetz et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(9), 2405-2408 (1986-04-01)
Determination of base properties of hydrotalcites: condensation of benzaldehyde with ethyl acetoacetate.
Corma A, et al.
J. Catal., 134(1), 58-65 (1992)