Merck
00790
Sigma-Aldrich
Acetophenone
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Methyl phenyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15
Beilstein:
605842
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39023804
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1058 °F
szennyeződések
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 19-20 °C
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetophenone (Methyl phenyl ketone) is an alkyl phenyl ketone. Its triplet absorption spectra in non-polar solvents has been evaluated by nanosecond laser photolysis. Photoreduction of acetophenone has been investigated. N-chelate ligands based on chiral oxazolines catalyzed enantioselective hydrosilylation of acetophenone with α-naphtylphenylsilane has been reported. Intersystem crossing of aromatic aldehydes and ketones (benzaldehyde, acetophenone and benzophenone) has been studied. Rhodium(I) complexes containing optically active 2-(2′-pyridyl)pyridines efficiently catalyzes the reduction of acetophenone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comment on "closing the loop on bond selective chemistry using tailored strong field laser pulses".
Xin Zhu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(17), 5264-5266 (2009-04-24)
Effects of solvent and substituents on the absorption spectra of triplet acetophenone and the acetophenone ketyl radical studied by nanosecond laser photolysis.
Lutz H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 77(14), 1758-1762 (1973)
Photoreduction of acetophenone and substituted acetophenones.
Yang N-C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(21), 5466-5468 (1967)
Optically active nitrogen ligans: III. Enantioface-discriminating transfer hydrogenation of acetophenone catalyzed by rhodium (I) complexes with chiral 2-(2'-pyridyl) pyridines.
Botteghi C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 304(1), 217-225 (1986)
Enantioselective hydrosilylation of acetophenone with rhodium/oxazolines catalysts.
Balavoine G, et al.
Tetrahedron Letters, 30(38), 5141-5144 (1989)