Fontos dokumentumok
11191
Histopaque®-1119
sterile-filtered, density: 1.119
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
Expiry date on the label.
szennyeződések
endotoxin, tested
sűrűség
1.119
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Optimal recovery of viable cells
- Permits selective separation of blood cell types
- Prevents cell distortion
- Preserves cell viability
- Minimal extraneous cell interference
- Reproducible performance from batch to batch
- Sterile-filtered and endotoxin-tested
- Stable at 2-8°C for at least 2 years when protected from light
Elv
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.
Protocols
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.