Fontos dokumentumok
A6380
α-Amylase from Bacillus sp.
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Alpha-Amylase, Glycogenase, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
Minőségi szint
típus
Type II-A
Teszt
≥30%
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1,500 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
50-55 kDa by SDS-PAGE
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
alkalmasság
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- as a component of salivary fluid to perform artificial mastication; in luminal gastrointestinal digestion experiment
- as a standard in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to determine the concentration of α-Amylase
- to de-starch the alcohol insoluble residue (AIR) for non-cellulosic neutral monosaccharide analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- α-Amylase from Bacillus licheniformis NCIB 6346 retains over 98% of its activity after 60 minutes at pH 6.2 and 85°C.
- Other α-Amylase maintain 100% of their activity after storage for 1 hour at 91°C.
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.