Fontos dokumentumok
A0521
α-Amylase from human saliva
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IX-A
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
1,000-3,000 units/mg protein
összetétel
Protein, 5.0-15.0% biuret
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... AMY1A(276)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
szubsztrát
Protocols
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.