Fontos dokumentumok
A7595
α-Amylase from Bacillus amyloliquefaciens
liquid, ≥250 units/g
Szinonimák:
BAN™ 480L, 1,4-α-D-Glucan Glucano-hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥250 units/g
molekulatömeg
55 kDa
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.