Fontos dokumentumok
03449
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
Méret kiválasztása
29 200,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
29 200,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
powder
technika/technikák
bioconjugation: suitable
mp
110-115 °C (lit.)
112-116 °C
oldhatóság
H2O: soluble 0.2 g/L
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Furthermore, EDAC HCl serves as a biomolecule bridge, acting as a crosslinker that connects amine-reactive NHS-esters of biomolecules to carboxyl groups. This technique proves invaluable in protein conjugation, enabling the creation of hybrid molecules with novel properties and functions. The underlying mechanism involves EDAC HCl′s reaction with a carboxyl group, forming an unstable intermediate that actively seeks an amine partner. The delicate balance of this reaction underscores the importance of optimizing conditions for efficient conjugation. The assistance of N-hydroxysuccinimide (NHS) further enhances EDAC HCl′s capabilities by stabilizing the intermediate and enabling two-step conjugation procedures. This additional feature provides greater flexibility and control, particularly when dealing with complex biomolecules.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Stomach,large intestine,lymph node
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.