Fontos dokumentumok
E1769
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride
BioXtra
Szinonimák:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride, BioXtra
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
110-115 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for post-fixation and crosslinking of small ribonucleic acid (RNAs) species from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, for fluorescent in situ hybridisation (FISH) and immunofluorescence (IF) signals
- for cross-linking of nanofiber matrices with mouse lung extract
- for activation of substrate XNA oligonucleotides
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Stomach,large intestine,lymph node
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.