Fontos dokumentumok
N21804
3-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
98%
Szinonimák:
(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Nitrophenylhydrazine monohydrochloride, m-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
Teszt
98%
Forma
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKOYKMLGFFASBG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>Derivatization agent in analytical chemistry:</strong> 3-Nitrophenylhydrazine hydrochloride is employed as a derivatization agent for the determination of gamma-Hydroxybutyric acid in biological samples infected with Herpes Simplex Virus-Type 1, utilizing LC-MRM-MS techniques, providing enhanced detection capabilities in forensic and clinical toxicology (Osinaga et al., 2022).</li>
<li><strong>Residual analysis in pharmaceutical formulations:</strong> This compound is also used for the quantitative analysis of residual 4-nitrobenzaldehyde in chloramphenicol and its pharmaceutical formulations, employing HPLC with UV/Vis detection after derivatization with 3-nitrophenylhydrazine, offering a reliable method for ensuring the purity and safety of pharmaceutical products (Luo et al., 2018).</li>
<li><strong>Forensic application in decomposition analysis:</strong> Used to derivatized the blood samples collected at the time of forensic autopsy (Matoba et al., 2022).</li>
</ul>
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?