Merck
39391
Sigma-Aldrich
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, EDC, WSC
Méret kiválasztása
10 ML
67 900,00 Ft
50 ML
239 000,00 Ft
67 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 ML
67 900,00 Ft
50 ML
239 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.24
Beilstein:
507429
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
67 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide, ≥97.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
törésmutató
n20/D 1.461
sűrűség
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide is commonly used in combination with N-hydroxysuccinimide (NHS) in carbodiimide coupling reaction to activate carboxyl group for coupling with amines to form amides.[1]
Alkalmazás
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide has been used for the surface functionalization of graphene quantum dots (GQDs) employed as sensing probes in Janus micromotors to detect enterobacterial contamination.[2] It has also been used for the activation of folic acid, prior to its conjugation on silica nanoparticles.[3]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Stomach,large intestine,lymph node
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Folic acid-conjugated organically modified silica nanoparticles for enhanced targeted delivery in cancer cells and tumor in vivo.
Yin F
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 3(29), 6081-6093 (2015)
Hui Liu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 143-148 (2019-05-28)
CTC detection has great potential to provide crucial clinical information for early cancer diagnosis, patient prognosis, personalized therapy, and cancer progress monitoring etc. It has been proved that the disease progress is associated with an increase in mesenchymal CTCs, while
Yumei Wang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109737-109737 (2019-07-28)
In this study, twisted rod-like chiral mesoporous silicas (CMSs) with discriminating chiral characteristics (D/L) were designed and biomimetic synthesized by using L- and d-alanine derivatives as templates, and employed as poorly water-soluble chiral drug ibuprofen (IBU) carriers. The morphology and
Ruogu Qi et al.
Nature communications, 8(1), 2166-2166 (2017-12-20)
Advanced-stage epithelial ovarian cancers are amongst the most difficult to treat tumors and have proven to be refractory to most cytotoxic, molecularly targeted, or immunotherapeutic approaches. Here, we report that nanoparticle-drug conjugates (NDCs) of monomethyl auristatin E (MMAE) significantly increase
Anthony C Y Yau et al.
Scientific reports, 7(1), 14998-14998 (2017-11-10)
Mineral oils are extensively used in our daily life, in food, cosmetics, biomedicine, vaccines and in different industrial applications. However, exposure to these mineral oils has been associated with immune adjuvant effects and the development of autoimmune diseases. Here we
Cikkek
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Which is the suggested EDC concentration and the relative protocol for covalently attach haptens to carrier proteins (e.g. BSA) ?
    1 answer
    1. EDC and EDAC are both abbreviations for N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide. While a detailed procedure for conjugating haptens (such as peptides) to carrier proteins such as Bovine Serum Albumin (BSA) is not available, the EDC is typically used at a 5 to 10-fold molar excess with respect to the hapten concentration in the reaction mix. Note that EDC hydrochloride (e.g., Products E6383, E7750 and 03450) is more commonly used as a coupling agent than EDC free base (Product 39391).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the concentration of the EDC chemical in the 10mL solution?
    1 answer
    1. This product is considered to be a pure/neat EDC material. It has a purity specification of 97% or greater, but it is not a solution of EDC in a solvent.
      Helpful?