Fontos dokumentumok
M3671
MES
low moisture content, ≥99% (titration)
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid
Teszt
≥99% (titration)
form
powder
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤1.0% water
szín
white
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
sűrűség
1.23 g/cm3 at 20—25 °C
1.27 g/cm3 at 20—25 °C
alkalmazás(ok)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This versatile buffer may find widespread application in maintaining a stable environment in solutions dedicated to cell culture media, protein-based buffer formulations, and electrophoresis running buffers. Its significance extends to the purification processes of antibodies, peptides, proteins, blood components, and growth factors. MES Buffer stands out as an optimal choice for capillary electrochromatography, offering low ionic mobility. Notably, it serves as a safer alternative to potentially toxic agents like cacodylate and non-zwitterionic buffers, including citrate and malate. MES Buffer also proves valuable for fine-tuning the pH of growth media, stabilizing enzymatic solutions, and serving as a component of PAGE running buffer in diverse experimental settings.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Effective Buffering from pH 5.5-6.7 (25 °C) with a pKa of 6.1 (25 °C)
- Highly soluble in water
- Minimal metal ion binding
- Less toxic to cells than other buffers such as Tris and phosphate
- Stable in a wide pH range
- Low UV absorptivity and Minimal reactivity
Minőség
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.