Fontos dokumentumok
165344
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide
for peptide synthesis
Szinonimák:
EDC methiodide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide,
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
mp
97-99 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20N3.HI/c1-5-10-9-11-7-6-8-12(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGSKWMRPXWHSPF-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- Crosslinking agent
Reactant for:
- Amide bond forming (amidation) crosslinking reactions
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?