Fontos dokumentumok
P7754
Acetylacetone
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
2,4-Pentanedione
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
robbanási határérték
11.4 %
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Általános leírás
Alkalmazás
- A multifunctional ligand in the synthesis and feasible functionalization of gold nanoparticles (AuNPs).
- A reactant to synthesize 9,10-dihydroacridines by reacting with methyl acetoacetate and Morita-Baylis-Hillman acetates.
- A reagent in the synthesis of ZrO2(zirconium dioxide) via hydrolysis of Zr(OC3H7n)4. Acetylacetone controls the hydrolysis and condensation rates of alkoxides and thus, the nucleation and growth rates of oxides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?