Merck
03550
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
605263
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
grade
absolute
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
716 °F
robbanási határérték
16 %
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble at 
sűrűség
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FNTA(2339)
Általános leírás
Ethylenediamine is a linear aliphatic diamine, widely used as a building block in organic synthesis. It readily forms heterocyclic imidazolidine derivatives, because of its bifunctional nature, having two amines. Ethylenediamine is also utilized as a raw material for the synthesis of chelating agents, polymers, agrochemicals and pharmaceutical intermediates.
Alkalmazás
Ethylenediamine can be employed as:
  • A reactant in the synthesis of water-swellable polyurethane urea gels by copolymerization.
  • A solvent along with dodecanethiol in the preparation of CdS nanowires by solvothermal method.
  • A chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)
Low temperature route towards new materials: solvothermal synthesis of metal chalcogenides in ethylenediamine
Li J, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 707-735 (1999)
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Concise solid-phase synthesis of inverse poly (amidoamine) dendrons using AB 2 building blocks
Huang A Y-T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(51), 5784-5786 (2013)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)